Learn More
BUCHI 011183 Viton-Schlauch 10/14 - Abgabe 1 Meter -
Marke:  BUCHI 011183
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Artikelnummer. 10698272
  • 144.00 € / 1 Meter
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
10 mm
FKM
14 mm
1 m