Learn More
Masterflex™ Konzentrisches Reduzierstück für Sanitärklemme
Beschreibung
- Ermitteln Sie, welcher Anschlusstyp für Ihre Anwendung erforderlich ist. Wenden Sie sich hierzu an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung
- Weltweiter Marktführer dank einer Vielzahl von Materialien für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderspezifische Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits, um eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung zu ermöglichen
- Entspricht den Anforderungen der USP-Klasse VI für die pharmazeutische Verwendung sowie die FDA-, USDA- und 3A-Normen für den Lebensmittelkontakt
- Alle Anschlüsse sind kompatibel mit Tri-Clamp™ Anschlüssen.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit; geringe auslösbare Eigenschaften
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Konzentrisches PP-Reduzierstück für Sanitärbereich, 1 Zoll Ladish x 3/4 Zoll, Klemmengröße Mini |
| Material | Polypropylen |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 15 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | −9 °C |
| Resistenzeigenschaften | Chemische Beständigkeit |
| Auslassanschluss | Hygienisch |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Ethylenoxid (ETO) |
| Material (Dichtung) | Polypropylen |
| Maximaler Druck | 125 psi unter Umgebungsbedingungen bei Verwendung einer Kunststoffklemme im Stil von True Union |
| Max. Operating Temperature (English) | 180 °F |
| Mehr anzeigen |