Learn More
Masterflex™ Gerader Adapter, Zahnung x NPT (M), HDPE
Gerade Cole-Parmer™ Adapter (Stecknippel x NPT(M), aus HDPE) passen von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss an und bieten eine schnelle, einfache und zuverlässige Verbindung.
Marke: Masterflex™ 06444-18
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Schwarz, HDPE-Konstruktion
- Anwenderfreundlich
- Sterilisierbar über Autoklav oder ETO
Spezifikation
NPT-Adapter mit Außengewinde und gezahnter Tülle für Schläuche, 1/4 Zoll NPT auf 3/16 Zoll ID-Schlauch | |
HDPE | |
10er-Packung | |
Passend für Schläuche mit 1/4-Zoll NPT-Anschluss, 3 /16-Zoll-ID-Schlauch | |
14 mm |
Autoklavierbar | |
1/4 Zoll NPT-Verbindung, Schlauch mit 3/16 Zoll Innendurchmesser | |
Zahnung x NPT(M) Verbindungsstücke | |
Autoklav oder Ethylenoxid. | |
Schwarz |