Learn More
Saint Gobain Life Sciences 15M TYGON B44-4X TUBG 9,5X15,9MM
Speziell entwickelt für Anwendungen zum Dispensieren von Lebensmitteln und Getränken mit erhöhtem Druck. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon B-44-4X-IB Schläuche bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen aggressive alkalische Reinigungsmittel und werden nicht durch häufige Desinfektionsmittelverwendung beeinträchtigt.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences T1412-43
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11759148
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hält den vierfachen Druck von nicht verstärkten Schläuchen aus
  • Die glatte, nicht poröse Bohrung verhindert das Einklemmen von Partikeln
  • Die durchsichtige Wand ermöglicht die Beobachtung des Flüssigkeitsflusses
  • Lässt sich leicht an die ReSeal™ Anschlüsse für Hygienebereiche anschließen
  • Enthält kein BPA oder Phthalat
Spezifikation
Spezifikation
FDA, 3-A, NSF
15.88 mm
3.18 mm
Durchsichtig
9.53 mm
1.27 m
Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie