Learn More
Kartell™ VERBINDER PE 12-14MM 12-14
Polyethylen-Schnellkupplungen bieten eine schnelle, flexible und sichere Alternative zu teuren Adaptern. Kartell™ konische Schlauchkupplungen verbinden Glas-, Gummi- oder Kunststoffrohre fest miteinander.
Marke: Kartell™ 7053600
Beschreibung
- Zum Verbinden von Schläuchen aus Glas, Gummi oder Kunststoff
- Das Verbindungsstück ermöglicht eine feste Verbindung
- Ersetzt teure Adapter
Spezifikation
| CE/IVD | |
| Größe der Bohrung: 7.3 mm | |
| 12/13/14 mm | |
| 10 Stück | |
| Naturfarben |
| 12 bis 14 mm | |
| Polyethylen | |
| Schläuche aus Glas, Gummi oder Kunststoff | |
| 7.3 mm-Bohrung |