Learn More
Masterflex™ L/S™ Präzisionsrohre, PharMed™ BPT
Artikelnummer. 11852603
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
17
18
25
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
Material:
PharMed BPT
Packungsgröße:
1 Stück
7.50 Meter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Innendurchmesser (angloamerikanisch) Material unitSize
11852603 13 1/16 in. PharMed BPT 1 Stück
11862603 14 1/16 in. PharMed BPT 7.50 Meter
11872603 16 1/8 in. PharMed BPT 7.50 Meter
11892603 17 1/4 in. PharMed BPT 1 Stück
11802613 18 3/8 in. PharMed BPT 1 Stück
11882603 25 3/16 in. PharMed BPT 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11852603 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0650813
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind beständig gegen Säuren, Basen, Oxidationsmittel sowie tierische Fette und pflanzliche Öle. Die Schläuche sind wärmeversiegelbar, bindungsfähig und formbar. Für lichtempfindliche Proben gut geeignet.
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche.Pharmed™ BPT L/S™ Präzisionspumpenschläuche sind beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle.Die Schläuche sind hitzeabdichtbar, biegsam und formbar.Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche sind nach extrem niedrigen Toleranzen gefertigt und passend auf unsere L/S™ Pumpenköpfe. Dadurch sind ein genauer, wiederholbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gegeben. Unsere Pumpenschläuche werden im Werk getestet und visuell inspiziert, um die beste Leistung Ihrer Peristaltikpumpe zu gewährleisten.
  • Anwendungen: Arbeit mit Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen. Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
  • Merkmale: Ungiftig; nicht-hämolytisch; extrem geringe Permeabilität; beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle; hitzeabdichtbar, klebbar und formbar. Undurchsichtig, beige.
  • Zertifikate: FDA-konform und erfüllt die Anforderungen von USP-Klasse VI und EP. Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600; REACH, RoHS-konform
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Material PharMed BPT
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25┬áft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen sowie f├╝r lichtempfindliche Proben
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 13
Flussrate 0.06 bis 36 ml/min
Schlauchanschluss 1/16 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Farbe Undurchsichtiges Beige
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mmHg
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Pumpenschlauch