Learn More
Tocris Bioscience™ (+)-Tubocurarine chloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18752594
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18752594 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18752594 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2820/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Nicotinic receptor antagonist
Competitive, non-selective nicotinic acetylcholine receptor antagonist; causes skeletal muscle relaxation. Also a 5-HT3 and GABAA receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Tubocurarine chloride
CAS 57-94-3
Menge 50 mg
Summenformel C37H43Cl2N2O6+
Formelmasse 681.65
Reinheit 0.98
Molekulargewicht 682.659