Learn More
Tubulin-α Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Tubulin-α Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
161.00 € - 615.00 €
Spezifikation
Antigen Tubulin, alpha Ab-2
Klon DM1A
Anwendungen Immunoassay, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12641667
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-581-P0
Concentrated 100 μL
161.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12671667
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-581-PABX
Concentrated 200 μL
600.00 €
200 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12624269
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-581-P1
Concentrated 500 μL
615.00 €
500 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12631667
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-581-P
Concentrated 1 mL
570.00 €
1 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12661667
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-581-P1ABX
Concentrated 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12601677
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-581-R7
Prediluted 7 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Microtubules, the major cytoskeletal elements found in all eukaryotic cells, consist of Tubulin, which is a dimer of two 55kDa subunits: α and Β. Microtubules play key roles in chromosome segregation in mitosis, intracellular transport, ciliary and flagellar bending, and structural support of the cytoskeleton.
Host Species: Mouse
Clone: DM1A
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Cow, Pig, Rat, Mouse, Guinea Pig, Gerbil, Frog and Chicken. Others not known.
Epitope: aa 426-450
Immunogen: Native chick brain microtubules
Molecular Weight: 57kDa
Positive Control: Ls174T, MAD109 cells; skin or lung
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-2 causes the 10nm filaments to collapse into large lateral aggregates collecting in the cell periphery or tight juxtanuclear caps. It does not block microtubule assembly. It does not inhibit polymerization or depolymerization of platelet tubulin in vitro. It blocks (by 70-80%) the ability of tubulin dimers (with GppNHp bound) to promote a stable inhibition of adenylyl cyclase.
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
  • Electron Microscopy
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
Tubulin, alpha Ab-2
Immunoassay, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RUO
Bovine, Chicken, Frog, Gerbil, Guinea Pig, Human, Mouse, Porcine, Rat
IgG2a κ
DM1A
Monoclonal
Mouse
Cytoskeletal Protein
Native chick brain microtubules