Learn More
TULP4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 55155-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886625
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is specific to TULP4.
TULP4, also named as KIAA1397, TUBL4 and TUSP, belongs to the TUB family. It may be a substrate-recognition component of a SCF-like ECS (Elongin-Cullin-SOCS-box protein) E3 ubiquitin ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins.
Spezifikation
Spezifikation
TULP4
Polyclonal
Unconjugated
TULP4
KIAA1397, tubby like protein 4, Tubby related protein 4, Tubby superfamily protein, TUBL4, TULP4, TUSP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
499016, 56995, 68842
-20°C
Liquid
Western Blot
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9JIL5, Q9NRJ4
Tulp4
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat