Learn More
PEPperCHIP™ Tumorantigen-Mikroarray
Tumorantigen-Mikroarray mit 4319 antigenspezifischen Peptiden, die doppelt gedruckt werden. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke:  PEPperCHIP™ SPC.023.001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02200kg
Artikelnummer. 16357768
  • 560.74 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Mikroarray-Inhalt: Histon H1.2, Histon H4, G2/mitotisch-spezifisches Cyclin-B1, L-dopachrome tautomerase, p53, Rezeptor-Tyrosin-Protein-Kinase erbB-2, Mammaglobin A, TCRgamma alternatives Leseframe-Protein, Stromelysin-3, Protein SSX2, Prostataspezifisches Antigen, Krebs/Testtis-Antigen 1, myc Proto-Oncogen, Claudin-6, karzinoembryonales Antigen-bezogenes Zelladhäsionsmolekül 5, Melanozyten-Protein PMEL, Wilms Tumorprotein , Tyrosinase, SOX-2, Myelin-Oligodendrozytglykoprotein, Aktin, alpha-Skelettmuskel , HLA classI, A-36-Alpha-Kette
  • Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 13 aa
  • Anzahl Peptide: 4319 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung
Mikroglas
Individueller Barcode für jedes Microarray
1 Objektträger
1 mm
Transparent
75,4 x 25 mm
Hochdichtes Peptid-Mikroarray
Unsteril
1 Array-Kopie pro Mikroarray
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck
ISO 9001:2015