Learn More
Thermo Scientific™ Tumor Necrosis Factor-alpha, mouse
Marke:  Thermo Scientific™ J67422.Y&
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00001kg
Artikelnummer. 15428739
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
17.3 kd
Plastic bottle
Lyophilized
5μg
Store at -20°C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation