Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus Wolframkarbid
Artikelnummer. 10473802 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MM 200 und MM 301
MM 200 und MM 400
Planeten-Kugelmühle PM 400
Reaktionsfläschchen
Durchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
7 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
200 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Durchmesser (metrisch) unitSize
10473802 MM 200 und MM 400 15 mm 1 Stück
10166641 Reaktionsfläschchen 4 mm 200 Stück
10166451 Planeten-Kugelmühle PM 400 40 mm 1 Stück
10509331 Planeten-Kugelmühle PM 400 30 mm 1 Stück
10298510 Planeten-Kugelmühle PM 400 20 mm 1 Stück
10416811 Planeten-Kugelmühle PM 400 10 mm 1 Stück
10401351 MM 200 und MM 301 7 mm 1 Stück
10569901 MM 200 und MM 301 12 mm 1 Stück
10512111 MM 200 und MM 301 5 mm 1 Stück
10156641 Reaktionsfläschchen 5 mm 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10473802 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 05.368.0110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Material: Wolframcarbid
Volumen: 10mL
Spezifikation
Produkttyp Mahlkugeln
Durchmesser (metrisch) 15 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) MM 200 und MM 400
Material Wolframkarbid