Learn More
Wolfram-hexacarbonyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4112303
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
14040-11-0
C6O6W
351.91
MFCD00011462
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
14040-11-0
C6O6W
351.91
MFCD00011462
Wolframhexacarbonyl, 99 %, C6O6W, CAS-Nummer 14040-11-0, 250 g, 175,0 °C, gelb bis beige, 237-880-2, 98,5 % min., 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51, 351,91, GHS-Signalwort:Gefahr, GHS H-Satz
Giftig bei Hautkontakt..
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Einatmen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 175.0°C
Chemischer Name oder Material Tungsten hexacarbonyl
Schmelzpunkt 150.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel W(CO6)
Fieser 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 351.91
Reinheit (%) 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tungsten hexacarbonyl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.