Learn More
Alfa Aesar™ Wolfram(VI)-Ethoxid, 99.8 % (Metallbasis), 5 % w/v in Ethanol
Marke: Alfa Aesar™ 039170.AE
Weitere Details : CAS : 62571-53-3 Netto-Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Menge | 100mL |
---|
Chemische Identifikatoren
62571-53-3 | |
454.206 | |
YJBCFLKOYPGFTR-UHFFFAOYSA-N | |
13828235 | |
CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[W] |
C12H30O6W-6 | |
MFCD00156526 | |
tungsten vi ethoxide, tungsten vi ethoxide w/v in ethanol, acmc-20ajad, wolfram vi hexaethoxide, ethanol, tungsten 6+ salt, tungsten 6+ hexakis ethoxide | |
Ethanolat; Wolfram |
Spezifikation
Tungsten(VI) ethoxide | |
17°C (63°F) | |
Moisture sensitive | |
100mL | |
(Metallbasis) | |
W(OC2H5)6 | |
UN1170 | |
Soluble in ethyl acetate,hydrocarbons and esters. | |
CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[W] | |
454.206 | |
454.21 | |
99.8% |
5% w/v in ethanol | |
Alcohol-like | |
Braun bis gelb | |
62571-53-3 | |
C12H30O6W-6 | |
MFCD00156526 | |
tungsten vi ethoxide, tungsten vi ethoxide w/v in ethanol, acmc-20ajad, wolfram vi hexaethoxide, ethanol, tungsten 6+ salt, tungsten 6+ hexakis ethoxide | |
YJBCFLKOYPGFTR-UHFFFAOYSA-N | |
Ethanolat; Wolfram | |
13828235 | |
Flüssig |