Learn More
Wolfram-Drahtkorb; # Umdrehungen, 8; Innendurchmesser (mm), 7; H (mm), 9; Drahtkabel (cm), 5.0; Drahtdurchmesser (mm), 0.51, Alfa Aesar™
N.V.
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molare Masse (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem-CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15434855
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
041178.KK
10 pc.
N.V.
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht online bestellt werden, da Preisänderungen vorbehalten sind. Bitte kontaktieren Sie unser Produktsupport-Team unter 02304 932-890 für weitere Informationen.
15424855
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
041178.KD
50 pc.
N.V.
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht online bestellt werden, da Preisänderungen vorbehalten sind. Bitte kontaktieren Sie unser Produktsupport-Team unter 02304 932-890 für weitere Informationen.
Chemische Identifikatoren
7440-33-7
183.84
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
23964
Wolfram
W
MFCD00011461
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CHEBI:27998
[W]
Spezifikation
Tungsten wire basket, 8 turns
ID(mm), 7; Ht(mm), 9; Wire leads(cm), 5.0; Wire dia(mm), 0.51
W
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
[W]
183.84
CHEBI:27998
10 pc.
7440-33-7
MFCD00011461
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Wolfram
23964
Draht
Sicherheitsdatenblatt (SDS)