Learn More
Wolfram(VI)-säure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364929
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11364929 25 g 25 Gramm
11354929 100 g 100 Gramm
11374929 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364929 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 082118.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7783-03-1 | H2O4W | 249.85 g/mol
Applied as flavoring agent and fragrance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-03-1
Summenformel H2O4W
Molekulargewicht (g/mol) 249.85
MDL-Nummer MFCD00011336
InChI-Schlüssel CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym tungstic acid, tungstic vi acid, dihydroxy dioxo tungsten, dihydrogen wolframate, wolframsaure, tunstic acid, dihydroxidodioxidotungsten, tungstic acid h2wo4, unii-j4d6k0rx2g
PubChem CID 1152
ChEBI CHEBI:36272
IUPAC-Name Dihydroxy(dioxo)Wolfram
SMILES O[W](=O)(=O)O
Spezifikation
Siedepunkt 1473°C
Chemischer Name oder Material Tungstic(VI) acid
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and acid. Soluble in alkaline solution.
Formelmasse 249.86
Brechungsindex 2.24
Dichte 5.5