Learn More
Tungstosilicic Acid Hydrate, TRC
Artikelnummer. 30451940
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451940 100 mg -
30455275 50 mg 50 Milligramm
30454774 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30451940 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT897273100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12027-38-2
Summenformel H4[Si(W3O10)4] . xH2O
Molekulargewicht (g/mol) 2896.18
Synonym Tungstosilicic Acid (H4SiW12O40) (7CI,8CI), Silicic Acid (H4SiO4), Tungsten Complex, 12-Tungstosilicic Acid, 12-Tungstosilicic Acid (H4W12O40Si), Dodecatungstosilicic Acid (H4SiW12O40), JM 1493, NSW 40, PM 92, Silicotungstic Acid, Tungsten Hydroxide Oxide Silicate, (W12(OH)4O32(SiO4)), Tungsten Oxide Silicide (W12O38Si), Tungstosilicic Acid (H4W12SiO40)
IUPAC-Name silicic acid;trioxotungsten
SMILES O[Si](O)(O)O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungstosilicic Acid Hydrate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/H4O4Si.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Formelmasse 2879.216