Learn More
TUSC1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562408
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15750202
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: TNRRARDSGR EDEPGSPRAL RARLEKLEAM YRRALLQLHL EQRGPRPSGD KEEQPLQEPD SGLRSRDSEP S Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 70%, Rat - 33%.
TUSC1 Polyclonal antibody specifically detects TUSC1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
TUSC1
Polyclonal
Unconjugated
TUSC1
2200001D17Rik; TSG9; TSG-9; tumor suppressor candidate 1; tumor suppressor candidate gene 1 protein; Tumor suppressor candidate gene 1 protein homolog; tumour suppressor candidate 1; TUSC1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
286319
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q2TAM9
TUSC1
Recombinant protein corresponding to Human TUSC1