Learn More
TUSC2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550882
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15604815
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total TUSC2 protein.
TUSC2 Polyclonal antibody specifically detects TUSC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
TUSC2
Polyclonal
Unconjugated
TUSC2
1190001E22Rik; AA407686; C3orf11; Fus1; Fus-1 protein; Fusion 1 protein; Lgcc; lung cancer candidiate, FUS; PAP; PDAP2; PDGFA associated protein 2; PDGFA-associated protein 2; Tumor suppressor candidate 2; TUSC 2; Tusc2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
11334
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
2.9 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
O75896
TUSC2
Full length fusion protein of Human TUSC2