missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TVP23A Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18094979 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
18094979 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18094979 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298146AF488

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

TVP23A Polyclonal specifically detects TVP23A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen TVP23A
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias FAM18A, Family With Sequence Similarity 18, Member A, Golgi Apparatus Membrane Protein TVP23 Homolog A, Protein FAM18A, Trans-Golgi Network Vesicle Protein 23 Homolog A (S. Cerevisiae), YDR084C
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TVP23A fragment.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 780776
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.