Learn More
Polysorbat 40, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756415
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
9005-66-7
(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
522.68
MFCD00165345
DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40
92329579
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
9005-66-7
(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
522.68
MFCD00165345
DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40
92329579
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polysorbate 40
Farbe Gelb
Physikalische Form Zähflüssig oder pastös bei 25 °C
Dichte 1.0500g/mL
Menge 25 mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil
Flammpunkt >200°C
IUPAC-Name 2-[(2R)-2-[(2R,3R,4R)-3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyldodecanoat
Hydroxylzahl 89 to 105mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Verseifungszahl 41 to 52mg KOH/g
Relative Dichte 1.05
Viskosität ca.200 mPa.s (50°C)