Learn More
Tween™80, ∽75 % Ölsäure, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483601 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 l
1 l
4 l
Packungsgröße:
4 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483601 0.5 l 500 Milliliter
11493601 1 l -
11451981 4 l 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483601 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210317090
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-70-3
Summenformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD01779641
InChI-Schlüssel ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Synonym Polysorbat 80, Polyoxyethylen-Sorbitan-Monooleat
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tween-80
Farbe Gelb
Physikalische Form Flüssig
Dichte 1.08 g/ml
Menge 0.5 l
Prozentgehaltsbereich ∽ 75 %