Learn More
Tween™ 80, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
HDPE-Flasche
Beschreibung
Dieses nichtionische Reinigungsmittel wird zur Isolierung wasserlöslicher Membranproteine verwendet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tween™ 80 |
Farbe | Bernsteinfarbig |
CAS | 9005-65-6 |
Physikalische Form | Flüssig |
Dichte | 1.080g/cm³ |
Summenformel | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 |
MDL-Nummer | MFCD00082107 |
pH | 6 |
Menge | 500 mL |
Merck Index | 15, 7703 |