Learn More
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte 96 LoBind
Eppendorf™ Twin.tec™ PCR-Platte96 LoBind wurde entwickelt, um die Ausbeute Ihrer Zielmoleküle zu maximieren.
Marke: Eppendorf™ 0030129598
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.85000kg
Beschreibung
- Maximale Rückgewinnungsraten für verbesserte Assay-Ergebnisse
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
- Ideal auch für quantitative Echtzeit-PCR
- Außerordentlich solider und verdrehsicherer Rahmen aus Polycarbonat
- OptiTrack™ Matrix für eine schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhobene Well-Ränder für wirksame Abdichtung, wodurch auch das Risiko der Kreuzkontamination reduziert wird
- Chargengeprüft und zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren (PCR-rein)
Spezifikation
Kein Barcode | |
PCR-frei | |
Mit Deckel | |
Autoklavierbar | |
Eppendorf™ | |
Ja | |
Polypropylen, Polycarbonat | |
96 | |
V | |
Ja | |
25 | |
PCR-frei | |
Farblos |
Geringe DNA-Bindung | |
Ja | |
8 x 12 | |
Platten | |
Rot | |
Stehrand | |
150 μl | |
Unsteril | |
Echtzeit-PCR | |
2250 × g | |
Ja | |
Ja |