Beschreibung
- Jede einzelne Platte ist mit einer lasergravierten Chargennummer und einem Verfallsdatum versehen, um die Rückverfolgbarkeit Ihrer Laborprozesse zu verbessern.
- Einzigartiges lasergeätztes optisches Führungsgitter
- Einteiliges Design: Die Kombination eines Polycarbonatrahmens und Polypropylen-Kammern sorgt für optimale Leistung.
- Extrem dünnwandige Polypropylen-Vertiefungen gewährleisten eine optimale Wärmeübertragung auf die Probe.
- Außergewöhnlich stabiler, drehmoment- und hitzebeständiger Polycarbonatrahmen: Kein Verziehen, Verbiegen oder Brechen während der Hitzeinkubation oder Zentrifugation
- Erhobene Well-Ränder für wirksame Abdichtung, wodurch auch das Risiko der Kreuzkontamination reduziert wird
- Chargengeprüft und zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren (PCR-rein)
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | 5 Beutel x 5 Teller |
| Produktlinie | Eppendorf |
| Farbe | Kristallblau |
| Produkttyp | Trace-PCR-Platte |
| Ausführung des Rahmens | Stehrand |
| Material | Polypropylen, Polycarbonat |
| Mehr anzeigen |