Learn More
LABPLAS Wirbelblau
Artikelnummer. 17900115
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
114 x 229 mm
140 x 229 mm
178 x 305 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17900115 114 x 229 mm 1000 Stück
17990245 140 x 229 mm 1000 Stück
17910265 178 x 305 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17900115 Lieferant LABPLAS Lieferanten-Nr. EPR4590B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Steriler Probenbeutel mit blauer Tönung und Beschriftungsfeld zur einfachen Kennzeichnung.
  • Twirl'Blue blue sterile bags
  • Safety tabs
  • Writing area for easy labeling
  • Closure with 2 round wires
  • Available in various sizes
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Blue Tint
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Sterile
Latexfrei Yes
Dicke (angloamerikanisch) 2.5 mi.
Abmessungen (L x B) 114 x 229 mm
Länge (angloamerikanisch) 4.5 in.
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Produkttyp Sample Bag
Länge (metrisch) 114 mm
Breite (metrisch) 229 mm
Dicke (metrisch) 63.5 μm