Learn More
LABPLAS Twirl'Em Extra Heavy Writing
Beschreibung
- Twirl'Em Extra Heavy Writing
- Sicherheitslaschen
- Übersichtlich, mit Beschriftungsfeld zur einfachen Kennzeichnung
- Verschluss mit 2 Flachdrähten
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Klar mit weißem Block |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Steril |
| Latexfrei | Ja |
| Dicke (angloamerikanisch) | 4 Mol. |
| Abmessungen (L x B) | 305 x 305 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Produkttyp | Probenbeutel |
| Mehr anzeigen |