Learn More
Socorex™ Twister Universal-Pipettenständer aus Polyamid
122.00 € - 137.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Universal-Workstation aus Polyamid |
---|---|
Aufnahmevermögen | Einkanalpipetten |
Positionen | 6 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pipetten |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12682593
|
Socorex™
320.336B |
Sapphirblau |
137.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12622603
|
Socorex™
320.336R |
Rubinrot |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Universal-Workstation aus Polyamid | |
6 | |
Je 1 |
Einkanalpipetten | |
Pipetten | |
Je 1 |