Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Rundbodenkolben mit zwei Hälsen
Artikelnummer. 10240881
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
Beschreibung:
Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 14/23
Mittlerer Hals - NS 29/32, seitlicher Hals - NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Beschreibung unitSize
10240881 250 mL Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 14/23 1 Stück
10645231 250 mL Mittlerer Hals - NS 29/32, seitlicher Hals - NS 29/32 1 Stück
10560132 500 mL Mittlerer Hals - NS 29/32, seitlicher Hals - NS 29/32 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10240881 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 03204149
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Destillationskolben mit parallelem seitlichem Hals und konischen geschliffenen Gelenken
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Beschreibung Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 14/23
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Destillation
Außendurchmesser (metrisch) 85 mm