Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Reagenzglasgestelle aus Polypropylen mit zwei Ebenen
Beschreibung
Entwickelt für erhöhte Wassertemperaturen bei der Inkubation.
- Fassen Serumfläschchen, RIA-Fläschchen, T3- oder T4-Reaktionsfläschchen oder andere Fläschchen oder Röhrchen mit denselben Abmessungen
- Rostet nicht und korrodiert nicht
- Leicht
- Autoklavierbar
- Konstruktion aus Polypropylen
- Mit Endplattengriffen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (16 bis 20 mm) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 40 |
| Form | Rechteckig |
| Menge | Je 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 254 x 111 x 89 mm |
| Länge (metrisch) | 254 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 10 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 4.37 in. |
| Mehr anzeigen |