Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Reagenzglasgestelle aus Polypropylen mit zwei Ebenen
Artikelnummer. 15500002
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (13 bis 16 mm)
Röhrchen (16 bis 20 mm)
Durchmesser (metrisch) Öffnung:
16 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Durchmesser (metrisch) Öffnung unitSize
15500002 Röhrchen (13 bis 16 mm) 16 mm 1 Stück
15375896 Röhrchen (16 bis 20 mm) 20 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15500002 Lieferant Bel-Art™ SP Scienceware™ Lieferanten-Nr. F185131640
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für erhöhte Wassertemperaturen bei der Inkubation.
Entwickelt für erhöhte Wassertemperaturen bei der Inkubation.
  • Fassen Serumfläschchen, RIA-Fläschchen, T3- oder T4-Reaktionsfläschchen oder andere Fläschchen oder Röhrchen mit denselben Abmessungen
  • Rostet nicht und korrodiert nicht
  • Leicht
  • Autoklavierbar
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Mit Endplattengriffen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 bis 16 mm)
Material Polypropylen
Positionen 40
Form Rechteckig
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 254 x 111 x 89 mm
Länge (metrisch) 254 mm
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (angloamerikanisch) 4.37 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,5 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 16 mm
Enthält Integrierte Endplattengriffe
Produkttyp Rohrgestell (2-stufig)
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Höhe (metrisch) 89 mm
Array 4 x 10
Breite (metrisch) 111 mm