Learn More
Masterflex™ 2WAY NORM.OPEN PINCH VALVE 12VDC,1/32'IDX3/32'
Beschreibung
- Ideal, wenn Kontamination ein Problem ist
- Kontrollieren Sie den Durchfluss in den Schläuchen, ohne direkten Kontakt zwischen der Flüssigkeit und dem Ventil
- Schnelle Ansprechzeit
- Niedriger Energieverbrauch und hohe Lebensdau
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 12 V Gleichstrom |
| Material | Silikon |
| Zur Verwendung mit | Schlauch mit 1/32 Zoll Innendurchmesser x 3/32 Zoll Außenduchmesser |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hervorragend geeignet für sanitäre und pharmazeutische Anwendungen |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Produkttyp | Elektromagnetventile (betätigt) |