Learn More
Skytec™ TX424 Doppelt zertifizierter dünner Nitrilhandschuh
Beschreibung
- Hochwertiges Nitril, weich und strapazierfähig
- Hohe Beständigkeit gegen das Eindringen und Spritzen vieler Chemikalien
- Strukturierte Oberfläche an den Fingerspitzen für besseren Halt und ein angenehmeres Tastgefühl
- Puderfrei, latexfrei, nicht steril, AQL 1,5
- Innen chloriert für mehr Komfort und weniger Reibung beim Anziehen
- Nitril besitzt antistatische Eigenschaften
- Für die Lebensmittelverarbeitung zugelassen
- Doppelte Kennzeichnung: Persönliche Schutzausrüstung und medizinische Produkte
- Medizinproduktkonform (MDD 93/42/EWG), entspricht EN455 (alle Teile)
- Getestet gegen Chemotherapeutika gemäß ASTM D6978-05
- Konform mit ASTM D6319-2019 und ASTM D5151-2019
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Typ B: K,P,T, EN 374-2:2014 Ja, EN 374-5:2016, EN 421:2010, EN 455-1:2000, EN 455-2:2015 Ja, EN 455-3:2015 Ja, EN 455-4:2009 Ja, EN 455 Medizinprodukt, EN 21420:2020 |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Gesundheitswesen, Industrie, Labor |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 5,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Latex Free | Ja |
| Mehr anzeigen |