Learn More
Skytec™ TX430 Einweghandschuh, 100 % Nitril, puderfrei
Beschreibung
- Hochwertiges Nitril, weich und strapazierfähig
- Handflächenstärke 0,10 mm (4 mil.)
- Hohe Beständigkeit gegen das Eindringen und Spritzen vieler Chemikalien
- Strukturierte Oberfläche an den Fingerspitzen für besseren Halt und ein angenehmeres Tastgefühl
- Verlängerte Manschette (300 mm Länge)
- Puderfrei, latexfrei, unsteril, AQL 1,5
- Innen chloriert für mehr Komfort und weniger Reibung beim Anziehen
- Antistatische Eigenschaften aufgrund der inhärenten antistatischen Eigenschaften von Nitril
- Für die Lebensmittelverarbeitung zugelassen
- Doppelte Kennzeichnung: PSA und Medizinprodukt. Medizinproduktkonform (MDD 93/42/EWG), entspricht EN455 (alle Teile).
- Getestet gegen Chemotherapeutika gemäß ASTM D6978-05 Konform mit ASTM D6319-2019 und ASTM D5151-2019
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE III, EN 374-1:2016 Typ B: K,P,T, EN 421:2010, EN 455 Medizinprodukt, ASTM D6319-2019 , ASTM D6978-05 |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Gesundheitswesen, Industrie, Labor |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 5,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Latex Free | Ja |
| Mehr anzeigen |