Learn More
Skytec™ TX430 Einweghandschuh, 100 % Nitril, puderfrei
Artikelnummer. 30242986
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30242986 Mittel 100 Stück
30242949 Klein 100 Stück
30242974 Groß 100 Stück
30242942 Extragroß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30242986 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. SKG00430DF
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochleistungsfähiger, puderfreier Nitril-Einweg-Untersuchungshandschuh mit verlängerter Stulpe. Deutlich stärkere Alternative zu Latex, doppelt zertifiziert (Industrie und Medizin) und lebensmittelecht.
  • Hochwertiges Nitril, weich und strapazierfähig
  • Handflächenstärke 0,10 mm (4 mil.)
  • Hohe Beständigkeit gegen das Eindringen und Spritzen vieler Chemikalien
  • Strukturierte Oberfläche an den Fingerspitzen für besseren Halt und ein angenehmeres Tastgefühl
  • Verlängerte Manschette (300 mm Länge)
  • Puderfrei, latexfrei, unsteril, AQL 1,5
  • Innen chloriert für mehr Komfort und weniger Reibung beim Anziehen
  • Antistatische Eigenschaften aufgrund der inhärenten antistatischen Eigenschaften von Nitril
  • Für die Lebensmittelverarbeitung zugelassen
  • Doppelte Kennzeichnung: PSA und Medizinprodukt. Medizinproduktkonform (MDD 93/42/EWG), entspricht EN455 (alle Teile).
  • Getestet gegen Chemotherapeutika gemäß ASTM D6978-05 Konform mit ASTM D6319-2019 und ASTM D5151-2019
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE III, EN 374-1:2016 Typ B: K,P,T, EN 421:2010, EN 455 Medizinprodukt, ASTM D6319-2019 , ASTM D6978-05
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen, Industrie, Labor
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 5,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,94 Mio.
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe Mittel
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 3,94 Mio.
Dicke (metrisch) 0.1 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Länge (angloamerikanisch) 11,61 in.
Länge (metrisch) 295 mm