Learn More
Human TXK, GST Tag Recombinant Protein
TXK Recombinant Human Protein
622.00 € - 1826.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003319.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 58.5 kDa |
Gen-Alias | TXK |
Kinase-Familie | TEC Kinase Family |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10277564
|
Invitrogen
PV5860 |
10μg |
622.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15438713
|
Invitrogen
PR9089A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
TXK, along with the close relatives BMS, ITK, and BTK, signal downstream of antigen receptors and other types of receptors.Spezifikation
NP_003319.2 | |
58.5 kDa | |
TEC Kinase Family | |
Recombinant | |
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. | |
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |
Kinase Assay | |
TXK | |
Human | |
GST Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus | |
Recombinant, Catalytic Domain |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.