Learn More
Invitrogen™ TXK Recombinant Human Protein
TXK is a close relative of BMS, ITK and BTK.
Marke:  Invitrogen™ PV5861
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15418803
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
TXK signals downstream of antigen receptors and other types of receptors.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003319.2
58.5kDa
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C.
Full Length
TEC Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
1mg
RUO - research use only
TXK
Human
GST Tag
Frozen