missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TXNDC15 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA553306

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15721251

  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: TGLENFTLKI LNMSQDLMDF LNPNGSDCTL VLFYTPWCRF SASLAPHFNS LPRAFPALHF LALDASQHSS LSTRFGTVAV PNILLFQGAK PMARFNHTDR TLETLKIFIF NQTGIEAKKN VVVTQADQI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 98%.

TXNDC15 Polyclonal antibody specifically detects TXNDC15 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

TXNDC15
Polyclonal
Unconjugated
TXNDC15
2310047H23Rik; C5orf14; disulfide isomerase; thioredoxin domain containing 15; thioredoxin domain-containing protein 15; TXNDC15; UNQ335; UNQ335/PRO534
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79770
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96J42
TXNDC15
Recombinant protein corresponding to Human TXNDC15
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only