Learn More
Ty1 Tag Monoclonal Antibody (BB2), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA523513
431.76 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21653" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15597271
  • 460.00 € / 50 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ty1 Tag Monoclonal antibody specifically detects Ty1 Tag in Tag samples. It is validated for ChIP Assay, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Ty1 Tag
Monoclonal
2.26 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide; pH 7.4
Mouse
Protein A
RUO
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
Tag
ChIP Assay, Western Blot
BB2
Unconjugated
Ty1 Epitope Tag
Ty1 tag (amino acid sequence EVHTNQDPLD).