Learn More
DuPont™ Tychem™ ThermoPro Schürze
Artikelnummer. 15838267 Alle ansehen DuPont Produkte
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15838267
Marke: DuPont™ D15482725
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
DuPont™ Tychem™ 6000 FR ThermoPro – 360°-Schutz. Kombinierter Schutz vor Chemikalien, Stichflammen und Störlichtbögen in einer einzigen Schicht
  • DuPont™ Tychem™ ThermoPro Schürze. Verfügbar in hellem Orange und in den Grö. Einstellbare flammbeständige Verschlüsse im Rückenbereich in Taillen- und Schulterhöhe. Angearbeitete Ärmel mit Gummizügen an den Ärmelenden. Vernäht mit DuPont™ Nomex™ Garn.
    Tychem™ ThermoPro Zubehör bietet Teilkörperschutz und muss zusammen mit elementarer flammbeständiger Schutzkleidung verwendet werden, die für die Gefahren durch Feuer und Lichtbögen zugelassen ist.
    Tychem™ ThermoPro Schutzkleidung bietet dreifachen Schutz vor Gefahren durch Chemikalienspritzer, Flash Fire und elektrische Lichtbögen mit nur einer einzelnen Lage. Sie kombiniert den bewährten Chemikalienschutz von Tychem™ und den Hitze- und Lichtbogenschutz von Nomex™, um Industriearbeitern und Gefahrstoffbeseitigungspersonal einen hervorragenden Permeationsschutz vor einer Vielzahl an giftigen Industriechemikalien und chemischen Kampfstoffen zu bieten. 
    Ideal für Labore oder zum Tragen über vorhandener flammbeständiger Schutzkleidung, wenn zusätzlicher Chemikalienschutz erforderlich ist.
  •  Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [3]
  • Inhärent antistatisch (EN 1149-5) - auf der Innenseite
  • EN ISO 16112 (Wärme und Flammen), EN ISO 14116 (begrenzte Flammenausbreitung), IEC 61482-2 (Lichtbogen)
  • Mit Barriereband überklebte Nähte für Schutz und Widerstandsfähigkeit