Learn More
DuPont™ Tychem™ NP570
Click to view available options
Größe:
Extragroß, 11
Groß, 10
Klein, 8
Mittel, 9
Beschreibung
- Der 1,73 mm große Handschuh mit Neopren-Beschichtung außen schützt vor einer Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Fetten und Ölen
- Schnittfestigkeit der Stufe 5 (EN388: 2016) dank einer speziell entwickelten HPPE-Schutzfolie der Stärke 13
- CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYP A, AJKLMT
- EN388: 2016 3x43E; ANSI Schnittfestigkeit E – EN ISO 374-5:2016
- Raue texturierte Oberfläche bietet verbesserten Halt und gute Abriebfestigkeit – Level 3 (EN388: 2003)
- Lebensmittelkonform
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Kategorie III |
Farbe | Schwarz |
Oberflächenbehandlung außen | Rau |
Latex Free | Nein |
Material | Neopren |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | Klein, 8 |
Modell | Handschuh/anatomische Form, NP 570 |
Dicke (angloamerikanisch) | 68 mil |
Mehr anzeigen |
1. Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
2. Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
3. Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
4. Nur für die professionelle Verwendung