Learn More
DuPont™ Tychem™ NT430
Hybrid-Nitril für höchsten Tragekomfort. Ideal für Arbeiten in feuchter oder fettiger Umgebung und für die Handhabung von Kleinteilen. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Marke:  DuPont™ D15536295
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16330466
  • 15.85 € / 12 Paare
Auf Lager, versandfertig: 2
Auf Lager, versandfertig innerhalb von 8 bis 10 Tagen: 10
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Stückzahl in Ihrer Bestellung kann nicht höher sein als der verfügbare Bestand. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst unter der Nummer +49 2304 932-890.
Beschreibung
Beschreibung
  • 0,23 mm Nitrilhandschuhe für Jobs, die chemische Leistung, optimalen Sitz und höchsten Tragekomfort erfordern
  • Das Tragegefühl wie eine zweite Haut, das geringe Gewicht und die Formulierung mit niedrigem Modulus reduzieren die Ermüdung der Hände
  • CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKOPT
  • EN ISO 374-5:2016
  • Lebensmittelkonform
Spezifikation
Spezifikation
Blau
D15536295
CE-KATEGORIE III
0,23 mm
Nitril
Medium, 8
9 mil
Zertifikate
1. Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
2. Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
3. Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
4. Nur für die professionelle Verwendung