Learn More
DuPont™ Tychem™ NT470
Catalog Number p-7084517
Click to view available options
Größe:
2 Extragroß, 11
Extragroß, 10
Extraklein, 6
Groß, 9
Klein, 7
Mittel, 8
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entwickelt für hohe Lebensdauer und weniger Ermüdung. Ideal für sicheres Arbeiten in feuchten oder fettigen Umgebungen. Ohne Futter, mit ergonomischem Design für maximalen Tragekomfort.
  • Handschuhe aus polyvalentem Nitril, ohne Futter, mit geringem Gewicht und hoher chemischer Beständigkeit
  • Das Tragegefühl wie eine zweite Haut, das geringe Gewicht und die Formulierung mit niedrigem Modulus reduzieren die Ermüdung der Hände
  • CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
  • EN388: 2016 2001X – EN ISO 374-5:2016
  • Chloriert, enthält keine Silikone
  • Lebensmittelkonform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie III
Farbe Grün
Oberflächenbehandlung außen Rau
Latex Free Nein
Material Nitril
Größe Extraklein, 6
Modell Handschuh/anatomische Form, NT470
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0,38 mm
Norm EN 388 EN388: 2016 2001X
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPT
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Glatt
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Menge 12 Paare pro Beutel/12 Beutel pro Karton: 144 Paare insgesamt
Beständig gegen Lösungsmittel, Öle, tierische Fette und andere Chemikalien
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 330 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
1. Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
2. Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
3. Mögliche Allergene: Carbamat
4. Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
5. Nur für die professionelle Verwendung