Learn More
DuPont™ Tychem™ NT470
Entwickelt für hohe Lebensdauer und weniger Ermüdung. Ideal für sicheres Arbeiten in feuchten oder fettigen Umgebungen. Ohne Futter, mit ergonomischem Design für maximalen Tragekomfort.
Marke:  DuPont™ D15536305
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.77400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16330476
  • 19.85 € / 12 Paare
Auf Lager, versandfertig: 2
Auf Lager, versandfertig innerhalb von 8 bis 10 Tagen: 10
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Stückzahl in Ihrer Bestellung kann nicht höher sein als der verfügbare Bestand. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst unter der Nummer +49 2304 932-890.
Beschreibung
Beschreibung
  • Handschuhe aus polyvalentem Nitril, ohne Futter, mit geringem Gewicht und hoher chemischer Beständigkeit
  • Das Tragegefühl wie eine zweite Haut, das geringe Gewicht und die Formulierung mit niedrigem Modulus reduzieren die Ermüdung der Hände
  • CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
  • EN388: 2016 2001X – EN ISO 374-5:2016
  • Chloriert, enthält keine Silikone
  • Lebensmittelkonform
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Ohne Dichtungseinlage
Handschuh/anatomische Form
Lösungsmittel, Öle, tierische Fette und andere Chemikalien
13 in.
CE-Kategorie III
Nein
JKLOPT
Nein
0,38 mm
Glatt
Nitril
12 Paare pro Beutel/12 Beutel pro Karton: 144 Paare insgesamt
Mittel, 8
330 mm
EN388: 2016 2001X
Typ A
Ja
15 mil
Rau
Zertifikate
1. Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
2. Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
3. Mögliche Allergene: Carbamat
4. Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
5. Nur für die professionelle Verwendung