Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SPT-3350-Schlauch
Artikelnummer. 11968169
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,60 mm
2,4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6,4 mm
8 mm
9.5 mm
11,1 mm
12.7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4,80 mm
5,6 mm
6.4 mm
8 mm
9,6 mm
11.2 mm
12.7 mm
14,3 mm
15.9 mm
Unit Size:
1 Stück
15 Meter
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11968169 4.8 mm 8 mm 15 Meter
11978179 2,4 mm 5,6 mm 15 Meter
10357934 8 mm 11.2 mm 15 Meter
11988169 9.5 mm 12.7 mm 15 Meter
10397884 1,60 mm 4,80 mm 15 Meter
11978169 6,4 mm 9,6 mm 15 Meter
11754768 12.7 mm 15.9 mm 15 Meter
11928169 3.2 mm 6.4 mm 15 Meter
12316889 11,1 mm 14,3 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 11968169 Supplier Saint Gobain Life Sciences Supplier No. 9570209
Only null left
Add to basket
Add to basket
Silikon Tygon™ SPT-3350 Schlauch für den Transport von Lebensmitteln und Getränken.
Tygon™ SPT-3350-Schläuche von Saint-Gobain ist ideal für die Ausgabe von Speisen und Getränken. Es ist bis zu dreimal glatter als andere Silikonschläuche.
  • Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
  • Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
  • Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
  • Kompletter Bestand in Standardgrößen erhältlich, einschließlich metrischer Größen
Typische Anwendungen
  • Abfüllen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Tygon™ SPT-3350-Schläuche erfüllen die Anforderungen der FDA 21 CFR 175.300 und NSF 51 Zertifizierungen.
Tygon™ Für den Silikonschlauch SPT-3350 liegt eine Masterdatei bei den USA vor. Food and Drug Administration.
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität FDA (21 CFR Teil 177.2600), NSF 51, ISO 10993
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,19 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49.2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,06 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharma-, Kosmetik- und Medizinbranche.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -112 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Durchscheinend
Härte 50 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 0,77 bar (bei 23 °C) / 0,70 bar (bei 160 °C)
Vakuumstärke 635 mm Hg (bei 23 °C)
Max. Operating Temperature (English) 392 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Produkttyp Transferschläuche
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.