Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Schläuche
Bleibt flexibel bei bis zu -50° C und behält seine chemische, mechanische und elektrische Leistungsfähigkeit bei bis zu 200° C bei. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ Silikonschläuche sind biologisch inert und hemmen Zellkulturen nicht.
90.00 € - 473.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EU-Arzneibuch, USP-Klasse VI, ISO 10993 |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | −50 °C |
Härte | 60 (Shore A) |
MaxOperatingTempMetric | 200 °C |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10144494
|
Saint Gobain Life Sciences
760180 |
2 mm | 6 mm | 2 mm | 50 m |
141.00 €
50 Meter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15321131
|
Saint Gobain Life Sciences
760220 |
3 mm | 5.5 mm | 1.25 mm | 50 m |
90.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10811081
|
Saint Gobain Life Sciences
760250 |
3 mm | 7 mm | 2 mm | 50 m |
157.00 €
50 Meter |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13223539
|
Saint Gobain Life Sciences
760430 |
5 mm | 9 mm | 4 mm | 25 m |
125.00 €
25 Meter |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11799128
|
Saint Gobain Life Sciences
760810 |
10 mm | 18 mm | 4 mm | 25 m |
400.00 €
25 Meter |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12385829
|
Saint Gobain Life Sciences
761150 |
25 mm | 35 mm | 5 mm | 10 m; |
473.00 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Peroxidgehärtetes Silikon
- Biologisch neutral
- FDA/BfR, CE-Kennzeichnung
- US-amerikanisches und europäisches Arzneibuch
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C/+200 °C
- Härte: 60 Shore
Spezifikation
Tubing | |
−50 °C | |
200 °C |
EU-Arzneibuch, USP-Klasse VI, ISO 10993 | |
60 (Shore A) |