Learn More
Saint Gobain Life Sciences FEP-Schläuche
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon ™ SPT-3350 Schläuche, 0.8 mm, bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
Marke: Saint Gobain Life Sciences T3304-13
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Ein Minimum an extrahierbaren Substanzen hilft die Integrität der Flüssigkeit zu bewahren
- Nachgewiesene Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
- Ausgezeichnete Flusscharakteristika für Flüssigkeiten
- Vollständig gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses getestet
- Pharmazie und Kosmetik
- Verarbeitung
- Medizinische Geräte
- Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
- Sterile Füllleitungen
- Injektionswassertransfer
- Chemie- und Blutanalysatoren
- Flüssigkeitschromatographie
Spezifikation
Tubing | |
0.13 in. | |
Silikon | |
4.8 mm | |
1/32 in. | |
Pharma-, Kosmetik- und Medizinbranche. | |
1/Packung | |
50 (Shore A) | |
0,63 bar bei 23 °C/0,56 bar bei 160 °C | |
200 °C |
FDA 21 CFR Teil 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993 | |
3.2 mm | |
0.19 in. | |
15 m | |
0.8 mm | |
–80 bis 200 °°C | |
Durchscheinend | |
Flexibel | |
508 mm Hg bei 23 °C |