Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Laborschläuche
Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Anwendungen in den Bereichen Bereich Labor, Lebensmittel und Getränke, Biopharmazie und Analysegeräte. Cole-Parmer™ Tygon™ E-3603 Laborschläuche lassen sich in engen Kurvenradien biegen und ganz einfach anschließen.
Marke: Masterflex™ 06407-73
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
Transparente Schläuche, ohne DEHP und frei von Phthalaten. Langlebig, chemisch beständig und nicht oxidierend- FDA-konform, erfüllt die Anforderungen von USP-Klasse VI und NSF 51
- Temperaturbereich: –46 bis 74 °C
- Sterilisieren: Autoklav oder Ethylenoxid
Spezifikation
Ja | |
4 mm | |
0.8 mm | |
1/Packung | |
Transparent | |
25 psi |
2.4 mm | |
15.25 m | |
–46 bis 74 °°C | |
Ja | |
Flexibel | |
74 °C |