Learn More
Masterflex™ Tygon E-3603 Schläuche
Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Anwendungen in den Bereichen Bereich Labor, Lebensmittel und Getränke, Biopharmazie und Analysegeräte. Cole-Parmer™ Tygon™ E-3603 Vakuumschläuche lassen sich in engen Kurvenradien biegen und ganz einfach anschließen.
Marke: Masterflex™ 06414-30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.28700kg
Beschreibung
Lässt sich in einem kleinen Radius verbiegen und problemlos anschließen.Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Nicht-DEHP-Vakuumschläuche sind für den Einsatz mit allgemeinen Labor-, Lebensmittel- und Getränkeprodukten, biopharmazeutischen und analytischen Geräten vorgesehen.
Transparente Schläuche, ohne DEHP und frei von Phthalaten. Biologisch abbaubar, beständig gegen Risse und nicht oxidierend- Erfüllt die Anforderungen von USP-Klasse VI und NSF 51
- Temperaturbereich: –46 bis 74 °C
- Vakuumanwendungen bis 760 mmHg bei 23 °C
- Sterilisation: Autoklav oder Ethylenoxid
Spezifikation
Schläuche | |
0.375 Zoll | |
Tygon | |
10 ft. | |
0,25 in | |
Für 10 mm-Auslässe | |
-46 °C | |
47 psi | |
121 °C |
Ja | |
9.6 mm | |
7/8 in. | |
3 m | |
6.4 mm | |
Für allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke- sowie Biopharma-Anwendungen | |
Transparent | |
29,9 inHg |