Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Schläuche
Für besondere Beständigkeit gegenüber Biegeermüdung und Abrieb konzipiert und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke: Masterflex™ 06407-82
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche.Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
- Die neue bio-basierte Formulierung bietet die gleiche hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Typische Anwendungen
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
FDA, NSF, 3-A, entspricht USP-Klasse VI, Japan Food Sanitation Law (japanisches Lebensmittelgesetz) Nr. 370/1959,1935/2004/EC und 10/2011/EU | |
6.4 mm | |
12.7 mm | |
3.2 mm | |
Je 1 | |
2,5 bar bei 23 °C |
Ja | |
Tygon E-3603 | |
15 m | |
Für Labor, Lebensmittel und Getränke und Vakuumanwendungen | |
Flexibel | |
760 mm Hg bei 23 °C |